4-Eptanone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 123-19-3
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4070
Melting Point: -33°
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 1699049
Merck Reference: 14,3345
UN No.: 2710
MDL No.: MFCD00009403
Formula:
C₇H₁₄O Peso molecolare: 114,19 g/mol Punto di ebollizione: 143…144 °C Punto di fusione: –33 °C Densità: 0,818 Flash Pt: 48 °C (118 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009403 CAS Number: 123-19-3 EINECS: 204-608-9 UN: 2710 ADR: 3,III Merck Index: 14,3345 |