Stampa…
4-Eptanone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
146550050 146555000 146550025
ACRO146550050EA 21.7 EUR
ACRO146550050 ACRO146555000 ACRO146550025
4-Eptanone 98%
4-Eptanone
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 145 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –33 °C
Densità: 0,81 g/cm³
Flash Pt: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009403
CAS Number: 123-19-3
EINECS: 204-608-9
UN: 2710
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03379
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %