Stampa…
Contenitori con o senza tappi a pressione, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
536080 536323 536455 536617 536668 536684 536757
391-8712EA 269 EUR
391-8712 391-8710 391-8713 391-8579 391-8580 391-8581 391-8714
Contenitori con o senza tappi a pressione, Nunc™
Contenitori per campioni Recipienti, usi generici
PS, clear.
  • Transparent polystyrene construction
  • Versatile containers made of high-quality resins
  • Snap caps available for all containers
  • Cylindrical shape
  • Non sterile
Informazioni per l'ordine: Caps must be ordered seperately.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904