Stampa…
Contenitore per la raccolta di urine, con tappi a pressione
Fornitore: Brand
758901 758902
BRND758901EA 130 EUR
BRND758901 BRND758902
Contenitore per la raccolta di urine, con tappi a pressione
Sistemi di diagnostica Raccolta/Preparazione di Campioni Clinici Urine Sample Collection/Preparation
PP, with red PE lid.
  • Lid is simply sealed by being pressed on
  • Easy to use
  • Simply cut off integrated spout tip and insert test strip
For hygienic and odorless urine sample handling.