Stampa…
VWR®, Sacchetti per rifiuti
Fornitore: VWR Collection
129-0582EA 335 EUR
129-0582 129-0583 129-0578 129-0584 129-0585 129-0586 129-0587 129-0588 129-0589 129-0579 129-0580 129-0581
VWR®, Sacchetti per rifiuti
Sacchetti Sacchetti smaltimento rifiuti
Per lo smaltimento sicuro di rifiuti di laboratorio quali puntali per pipette, capsule di Petri monouso, provette per campioni, ecc.
In PP, spessore 40 µm, trasparenti, con o senza dicitura "Biohazard".
  • Termoresistenti fino a 145 °C
  • Autoclavabili