Stampa…
Flaconi quadrati a collo largo, filettati
Fornitore: MAUSER
3005028 3005620 3006593 3010631 3011615 3021112 3040025 3005015 3005025 3005633 3006603 3010644 3011630 3021125 3040012 3041024 81600076 81600074 81600077 81600154
215-2830EA 247 EUR
215-2830 215-2831 215-2833 215-2835 215-2837 215-2839 215-2842 215-2828 215-2829 215-2832 215-2834 215-2836 215-2838 215-2840 215-2841 215-2843 215-3292 215-3291 215-3293 215-3294
Flaconi quadrati a collo largo, filettati
Bottiglie Bottiglie in plastica
In HDPE, semitrasparente o HDPE, bianco.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenza termica da −40 a +110 °C
  • Tappi antimanomissione; vedere le opzioni disponibili di seguito
Ideal for collecting, storing, and shipping liquids, pastes, and granulates. Square shape saves space, recessed labelling space. Wide neck makes filling and cleaning easy.