3-Pentanone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Diethyl ketone
Purity: 99%
CAS No.: 96-22-0
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 7°(45°F)
Refractive Index: 1.3920
Odour: Acetone-like
Melting Point: -39°
Boiling Point: 102-103°
Beilstein Reference: 635749
Merck Reference: 14,3121
UN No.: 1156
MDL No.: MFCD00009320
Formula:
C₅H₁₀O Punto di ebollizione: 102…103 °C Punto di fusione: –39 °C Densità: 0,812 Flash Pt: 7 °C (45 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009320 CAS Number: 96-22-0 EINECS: 202-490-3 UN: 1156 ADR: 3,II Merck Index: 14,3121 |