Stampa…
3-Pentanone 98%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Diethyl ketone
155815000 155810025
ACRO155815000EA 37.2 EUR
ACRO155815000 ACRO155810025
3-Pentanone 98%, puro
3-Pentanone
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86,13 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 0,815 g/cm³
Flash Pt: 7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009320
CAS Number: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN: 1156
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03148
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %