3-Nonanone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
A19878.22
A19878.14
A19878.22EA
159
EUR
A19878.22
A19878.14
3-Nonanone ≥98%
3-Nonanone
Purity: 98%
CAS No.: 925-78-0
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4200
Melting Point: -8°
Boiling Point: 187-188°
Beilstein Reference: 1700447
MDL No.: MFCD00009541
Formula:
C₉H₁₈O Peso molecolare: 142,24 g/mol Punto di ebollizione: 187…188 °C Punto di fusione: –8 °C Densità: 0,825 Flash Pt: 63 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009541 CAS Number: 925-78-0 EINECS: 213-125-2 |