Stampa…
3-Esanone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
146900100 146900500 146902500
146900100.EA 28.8 EUR
146900100. 146900500. 146902500.
3-Esanone 98%
3-Esanone
Formula: C₆H₁₂O
Peso molecolare: 100.16 g/mol
Punto di ebollizione: 123 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –55.4 °C
Densità: 0.81 g/cm³
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009402
CAS Number: 589-38-8
EINECS: 209-645-4
UN: 1224
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %