Stampa…
Reattivo di Patton-Reeder diidrato Indicatore per la determinazione dei metalli, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04595.0005 1.04595.0025
1.04595.0005EA 179 EUR
1.04595.0005 1.04595.0025
Reattivo di Patton-Reeder diidrato Indicatore per la determinazione dei metalli, Supelco®
Reattivo di Patton-Reeder diidrato
Formula: C₂₁H₁₄N₂O₇S·2H₂O
MDL Number: MFCD00004078
CAS Number: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0
Visualizza i codici
Appearance of solution passes test
Water (according to Karl Fischer) ≤ 9%
Suitability as indicator (for metal titration) passes test
Bulk Density 400 kg/m3