Stampa…
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A17515.14 A17515.06
A17515.14EA 322 EUR
A17515.14 A17515.06
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2420-16-8 Molecular Formula: C7H5ClO2 Formula Weight: 156.57 Melting Point: 128-132° MDL No.: MFCD00016981
Formula: C₇H₅ClO₂
Peso molecolare: 156,57 g/mol
Punto di ebollizione: 251 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 128…132 °C
Densità: 1,0404 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016981
CAS Number: 2420-16-8