2-Undecanone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08469.0100
8.08469.0500
8.08469.9020
8.08469.0100EA
53.4
EUR
8.08469.0100
8.08469.0500
8.08469.9020
2-Undecanone per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Undecanone
Formula:
C₁₁H₂₂O Punto di ebollizione: 231 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼12 °C Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009583 CAS Number: 112-12-9 EINECS: 203-937-5 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 12,06178 |
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 11 - 13 °C |
Molar Mass | 170.29 g/mol |
Boiling Point | 228 °C (1013 mbar) |
Vapor Pressure | 0.01 hPa (20 °C) |
Flash Point | 96 °C |
Refractive Index | 1.428 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.83 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Methyl nonyl ketone |
Hill Formula | C11H22O |
Chemical Formula | CH3(CH2)8COCH3 |