Stampa…
2-Undecanone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
140690050 140692500 140690010
ACRO140690050EA 22 EUR
ACRO140690050 ACRO140692500 ACRO140690010
2-Undecanone 98%
2-Undecanone
Formula: C₁₁H₂₂O
Punto di ebollizione: 231…232 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 11…13 °C
Densità: 0,824 g/cm³
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009583
CAS Number: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06178
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %