2-Pentanone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methyl Propyl Ketone
Purity: 99+%
CAS No.: 107-87-9
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.3905
Melting Point: -78°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 506058
Merck Reference: 14,6114
UN No.: 1249
MDL No.: MFCD00009400
Formula:
C₅H₁₀O Punto di ebollizione: 100…101 °C Punto di fusione: –78 °C Densità: 0,813 Flash Pt: 7 °C (44 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009400 CAS Number: 107-87-9 EINECS: 203-528-1 UN: 1249 ADR: 3,II Merck Index: 14,6114 |