Stampa…
2-Pentanone 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl Propyl Ketone
123502500 123500025 123500010 123500100
ACRO123502500EA 29.4 EUR
ACRO123502500 ACRO123500025 ACRO123500010 ACRO123500100
2-Pentanone 99%, puro
2-Pentanone
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86.13 g/mol
Punto di ebollizione: 100…103 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –78 °C
Densità: 0.809 g/cm³
Flash Pt: 7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009400
CAS Number: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1249
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06193
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %