Stampa…
2-Pentadecanone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Pentadecan-2-one
L09347.14 L09347.22
L09347.14EA 47 EUR
L09347.14 L09347.22
2-Pentadecanone ≥97%
2-Pentadecanone
Purity: 97% CAS No.: 2345-28-0 Molecular Formula: C15H30O Formula Weight: 226.40 Flash Point: 144°(291°F) Melting Point: 37-41° Boiling Point: 293-294° Beilstein Reference: 1764872 MDL No.: MFCD00053712
Formula: C₁₅H₃₀O
Peso molecolare: 226,4 g/mol
Punto di ebollizione: 293…294 °C
Punto di fusione: 37…41 °C
Densità: 0,82
Flash Pt: 144 °C (291 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053712
CAS Number: 2345-28-0
EINECS: 219-064-8