Stampa…
2-Octanone 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
129420250 129425000 129420025
129420250.EA 26.5 EUR
129420250. 129425000. 129420025.
2-Octanone 99+%
2-Octanone
Formula: C₈H₁₆O
Punto di ebollizione: 173 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –16 °C
Densità: 0,819 g/cm³
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009540
CAS Number: 111-13-7
EINECS: 203-837-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04731
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Clarity of solution Passes test