2-Nonanone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl heptyl ketone, Heptyl methyl ketone
Purity: 98+%
CAS No.: 821-55-6
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -15°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1743645
MDL No.: MFCD00009553
Formula:
C₉H₁₈O Peso molecolare: 142,24 g/mol Punto di ebollizione: 195 °C Punto di fusione: –15 °C Densità: 0,826 Flash Pt: 64 °C (147 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009553 CAS Number: 821-55-6 EINECS: 212-480-0 |