Stampa…
2-Nonanone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl heptyl ketone, Heptyl methyl ketone
148780050 148781000 148785000
148780050.EA 23.4 EUR
148780050. 148781000. 148785000.
2-Nonanone 99%
2-Nonanone
Formula: C₉H₁₈O
Peso molecolare: 142,24 g/mol
Punto di ebollizione: 188…190 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 0,826 g/cm³
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009553
CAS Number: 821-55-6
EINECS: 212-480-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %