2-Esanone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 591-78-6
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4010
Odour: Pungent
Melting Point: -56°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 1737676
Merck Reference: 14,6033
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009482
Formula:
C₆H₁₂O Punto di ebollizione: 126…127 °C Punto di fusione: –56 °C Densità: 0,811 Flash Pt: 23 °C (73 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009482 CAS Number: 591-78-6 EINECS: 209-731-1 UN: 1224 ADR: 3,III Merck Index: 14,6033 |