Stampa…
2-Esanone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Metil-n-butilchetone
146881000 146885000 146880025
146881000.EA 108 EUR
146881000. 146885000. 146880025.
2-Esanone 98%
2-Esanone
Formula: C₆H₁₂O
Peso molecolare: 100.16 g/mol
Punto di ebollizione: 127 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –57 °C
Densità: 0.81 g/cm³
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009482
CAS Number: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
UN: 1224
ADR: 3 III
Merck Index: 13,06060
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3995 to 1.4015 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %