Palladium(II) trifluoroacetate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 42196-31-6
Molecular Formula: Pd(O2CCF3)2
Formula Weight: 332.44
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00013204
Formula:
C₄F₆O₄Pd Punto di fusione: 210 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013204 CAS Number: 42196-31-6 |