Palladium(II) trifluoroacetate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄F₆O₄Pd Punto di fusione: 210 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013204 CAS Number: 42196-31-6 |
Appearance | Tan to brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 30.9 to 33.2 % (Pd) |