Cesium trifluoroacetate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 21907-50-6
Molecular Formula: CsOOCCF3
Formula Weight: 245.92
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 115°
MDL No.: MFCD00051304
Formula:
C₂CsF₃O₂ Peso molecolare: 245.92 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051304 CAS Number: 21907-50-6 |