Stampa…
Triethylammonium dihydrogentrifluoride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
350620250 350621000
ACRO350620250EA 86.2 EUR
ACRO350620250 ACRO350621000
Triethylammonium dihydrogentrifluoride 97%
Triethylammonium dihydrogentrifluoride
Formula: C₆H₁₈F₃N
Punto di ebollizione: 70 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: –29 °C
Densità: 0,989 g/cm³
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043294
CAS Number: 73602-61-6
EINECS: 277-550-5
UN: 2922
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 20 to 25 % (available HF)