Trietilammina cloridrato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 554-68-7
Molecular Formula: C6H15N.HCl
Formula Weight: 137.65
Odour: Amine-like
pH: 5
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 3906409
MDL No.: MFCD00012500
Formula:
C₆H₁₆ClN Punto di fusione: ∼ 260 °C (dec.) Densità: 1,07 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012500 CAS Number: 554-68-7 EINECS: 209-067-2 |