trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 50910-54-8
Molecular Formula: C6H13NO.HCl
Formula Weight: 151.64
Melting Point: 225-230°
Beilstein Reference: 3909294
Formula:
C₆H₁₄ClNO Punto di fusione: 225…230 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012566 CAS Number: 50910-54-8 |