Stampa…
trans-4-Aminocyclohexanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B22365.06 B22365.14 B22365.22
B22365.06EA 35.9 EUR
B22365.06 B22365.14 B22365.22
trans-4-Aminocyclohexanol ≥98%
trans-4-Aminocyclohexanol
Purity: 98+% CAS No.: 27489-62-9 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Melting Point: 110-113° UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00067698
Formula: C₆H₁₃NO
Peso molecolare: 115,18 g/mol
Punto di ebollizione: 127 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 110…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067698
CAS Number: 27489-62-9
EINECS: 248-492-8
ADR: 8,III