Stampa…
trans-2-Methyl-2-butenal 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
353030050 353030250
ACRO353030050EA 33.7 EUR
ACRO353030050 ACRO353030250
trans-2-Methyl-2-butenal 98%
trans-2-Methyl-2-butenal
Formula: C₅H₈O
Punto di ebollizione: 115…117 °C (1013 hPa)
Densità: 0,871 g/cm³
Flash Pt: 18 °C
MDL Number: MFCD00006977
CAS Number: 497-03-0
EINECS: 207-833-0
UN: 1989
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %