trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 5456-63-3
Molecular Formula: C6H13NO.HCl
Formula Weight: 151.64
Melting Point: 172-175°
MDL No.: MFCD00001490
Formula:
C₆H₁₄ClNO Punto di fusione: 172…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001490 CAS Number: 5456-63-3 |