Stampa…
Thiobenzamide 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Benzothioamide
164730100 164730500
ACRO164730100EA 27.7 EUR
ACRO164730100 ACRO164730500
Thiobenzamide 95%
Thiobenzamide
Formula: C₇H₇NS
Peso molecolare: 137,21 g/mol
Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 114…118 °C
MDL Number: MFCD00008060
CAS Number: 2227-79-4
EINECS: 218-765-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow-green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
HPLC ≥94 %