Stampa…
Etile acrilato 99.5% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Acrilato di etile
117980010 117980025 117980250 117980100
ACRO117980010EA 47.6 EUR
ACRO117980010 ACRO117980025 ACRO117980250 ACRO117980100
Etile acrilato 99.5% stabilizzato
Etile acrilato
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100,12 g/mol
Punto di ebollizione: 99 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –71 °C
Densità: 0,92 g/cm³
Flash Pt: 16 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009188
CAS Number: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
UN: 1917
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.40 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ
Free acid ≤0.009 % (as acrylic acid)
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %