2-Eptanone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 110-43-0
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4090
Odour: Unpleasant
Melting Point: -35°
Boiling Point: 149-150°
Beilstein Reference: 1699063
Merck Reference: 14,4663
UN No.: 1110
MDL No.: MFCD00009513
Formula:
C₇H₁₄O Peso molecolare: 114,19 g/mol Punto di ebollizione: 149…150 °C Punto di fusione: –35 °C Densità: 0,820 Flash Pt: 47 °C (116 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009513 CAS Number: 110-43-0 EINECS: 203-767-1 UN: 1110 ADR: 3,III Merck Index: 14,4663 |