Stampa…
Etile acrilato stabilizzato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Acrilato di etile
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone monometil etere
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00836.0100 8.00836.1000
8.00836.0100EA 44.8 EUR
8.00836.0100 8.00836.1000
Etile acrilato stabilizzato, Sigma-Aldrich®
Etile acrilato
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009188
CAS Number: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
UN: 1917
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point -71 °C
Molar Mass 100.11 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 39 hPa (20 °C)
Flash Point 8 °C
Refractive Index 1.4049 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 14 %(V)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 355 °C DIN 51794
Water absorption 124 g/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid