Etile acrilato ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acrilato di etile
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone monometil etere
Stabilized with ca 20 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 140-88-5
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Pungent
Melting Point: -71°
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 773866
Merck Reference: 14,3759
UN No.: 1917
MDL No.: MFCD00009188
Formula:
C₅H₈O₂ Peso molecolare: 100,12 g/mol Punto di ebollizione: 99…100 °C Punto di fusione: –71 °C Densità: 0,924 Flash Pt: –1 °C (30 °F) |
MDL Number:
MFCD00009188 CAS Number: 140-88-5 EINECS: 205-438-8 UN: 1917 ADR: 3,II Merck Index: 14,3759 |