Stampa…
Acrilamide-Bisacrilamide (29:1) 40% in soluzione acquosa
Fornitore: MP Biomedicals
Pericolo
Synonyms: Acrilamide-Bis
11BIAC2903 11BIAC2902
ICNA11BIAC2903EA 531 EUR
ICNA11BIAC2903 ICNA11BIAC2902
Acrilamide-Bisacrilamide (29:1) 40% in soluzione acquosa
Acrilamide-Bis (32:1)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III