Stampa…
Acido acrilico 98% stabilizzato, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Prop-2-enoic acid
164250010 164250025 164252500 164250100
ACRO164250010EA 69.4 EUR
ACRO164250010 ACRO164250025 ACRO164252500 ACRO164250100
Acido acrilico 98% stabilizzato, extra puro
Acido acrilico
Formula: C₃H₄O₂
Peso molecolare: 72,06 g/mol
Punto di ebollizione: 139 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 13 °C
Densità: 1,05 g/cm³
Flash Pt: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004367
CAS Number: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 180 to 220 ppm MEHQ
Dimer ≤2.5 % diacrylic acid