2-Eptanone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
154000010
154001000
154002500
154000051
ACRO154000010EA
145
EUR
ACRO154000010
ACRO154001000
ACRO154002500
ACRO154000051
2-Eptanone 98%
2-Eptanone
Formula:
C₇H₁₄O Punto di ebollizione: 149…150 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –35 °C Densità: 0,82 g/cm³ Flash Pt: 39 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009513 CAS Number: 110-43-0 EINECS: 203-767-1 UN: 1110 ADR: 3,III Merck Index: 13,04683 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4075 to 1.4095 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |