Stampa…
Tributylphenyltin
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Tri-n-butylphenyltin, Tributylphenylstannane
370230010 370230100 370230500
ACRO370230010EA 26.7 EUR
ACRO370230010 ACRO370230100 ACRO370230500
Tributylphenyltin
Tributylphenyltin
Formula: C₁₈H₃₂Sn
Peso molecolare: 367.16 g/mol
Punto di ebollizione: 125…128 °C (.1 mmHg)
Densità: 1.125 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134394
CAS Number: 960-16-7
UN: 2788
ADR: 6.1 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %