Stampa…
Isoamyl alcohol (mixture of isomers), EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22255.1000 8.22255.2500
8.22255.1000EA 56.2 EUR
8.22255.1000 8.22255.2500
Isoamyl alcohol (mixture of isomers), EMPLURA®, Supelco®
Isoamyl alcohol (mixture of isomers)
Formula: C₅H₁₂O
Punto di ebollizione: 131 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002977
CAS Number: 30899-19-5
EINECS: 250-378-8
UN: 1105
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Assay isomers (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.808 - 0.812
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test