Methyl nitroacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Nitroacetic methyl ester, Methyl 2-nitroacetate
Purity: 98%
CAS No.: 2483-57-0
Molecular Formula: C3H5NO4
Formula Weight: 119.08
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Ester-like
Boiling Point: 195-198°
Beilstein Reference: 1758670
MDL No.: MFCD00075480
Formula:
C₃H₅NO₄ Peso molecolare: 119.08 g/mol Punto di ebollizione: 195…198 °C Densità: 1.294 Flash Pt: 105 °C (221 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075480 CAS Number: 2483-57-0 EINECS: 219-622-0 |