Ethyl nitroacetate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Nitroethansäureethylester, Nitroacetic ethyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 626-35-7
Molecular Formula: C4H7NO4
Formula Weight: 133.11
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4240
Odour: Weak
Boiling Point: 93-95°/10mm
Beilstein Reference: 1210027
MDL No.: MFCD00007403
Formula:
C₄H₇NO₄ Punto di ebollizione: 93…95 °C (10 mmHg) Densità: 1,202 Flash Pt: 92 °C (197 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007403 CAS Number: 626-35-7 EINECS: 210-944-7 |