Stampa…
Neodimio (III) ossido ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
45566.14 45566.22
45566.14EA 316 EUR
45566.14 45566.22
Neodimio (III) ossido ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Neodimio (III) ossido
Purity: 99.999% CAS No.: 1313-97-9 Molecular Formula: Nd2O3 Formula Weight: 336.48 Physical Form: Powder Density: 7.24 Appearance: Pale blue Melting Point: 2272° Merck Reference: 14,6450 MDL No.: MFCD00011134
Formula: Nd₂O₃
Punto di ebollizione: 3760 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2272 °C
Densità: 7,24
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011134
CAS Number: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Merck Index: 14,6450