Sodium metaborate tetrahydrate 98.5%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
211635000
211630025
211630100
ACRO211635000EA
56.2
EUR
ACRO211635000
ACRO211630025
ACRO211630100
Sodium metaborate tetrahydrate 98.5%, extra puro
Sodium metaborate tetrahydrate
Formula:
BNaO₂·4H₂O Punto di fusione: 57 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149205 CAS Number: 10555-76-7 EINECS: 231-891-6 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration with HCl | ≥98.0 % |