Stampa…
Sodium triacetoxyborohydride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
291820250 291821000 291825000
ACRO291820250EA 72.2 EUR
ACRO291820250 ACRO291821000 ACRO291825000
Sodium triacetoxyborohydride 97%
Sodium triacetoxyborohydride
Formula: C₆H₁₀BNaO₆
Punto di fusione: 114…118 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012211
CAS Number: 56553-60-7
UN: 3396
ADR: 4.3,II
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %