Sodium triacetoxyborohydride, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43705.0025
8.43705.0100
8.43705.0025EA
204
EUR
8.43705.0025
8.43705.0100
Sodium triacetoxyborohydride, Sigma-Aldrich®
Sodium triacetoxyborohydride
Formula:
C₆H₁₀BNaO₆ Punto di fusione: 114…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012211 CAS Number: 56553-60-7 UN: 3396 ADR: 4.3 (4.1),II |
Melting Point | 110 - 114 °C |
Molar Mass | 211.94 g/mol |