Sodium triacetoxyborohydride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 56553-60-7
Molecular Formula: Na(CH3CO2)3BH
Formula Weight: 211.94
Melting Point: ca 110° dec.
Beilstein Reference: 4047608
UN No.: 3396
MDL No.: MFCD00012211
Formula:
C₆H₁₀BNaO₆ Peso molecolare: 211.94 g/mol Punto di fusione: ∼ 110 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012211 CAS Number: 56553-60-7 UN: 3396 ADR: 4.3 III |