Stampa…
Sodio etilato 21% in ethanol, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Etanolato di sodio, Etilato di sodio
213222500 213221000 213220010
ACRO213222500EA 45.2 EUR
ACRO213222500 ACRO213221000 ACRO213220010
Sodio etilato 21% in ethanol, puro
Sodio etilato
Formula: C₂H₅NaO
Peso molecolare: 68.05 g/mol
Punto di ebollizione: 91 °C
Punto di fusione: 260
Densità: 0.868 g/cm³
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012417
CAS Number: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 2924
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Solution (May darken on storage)
Titration with HCl 20.0 to 22.0 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤0.5 %