Stampa…
Sodio etilato 96%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Etanolato di sodio, Etilato di sodio
168592500 168595000 168590025
ACRO168592500EA 41.3 EUR
ACRO168592500 ACRO168595000 ACRO168590025
Sodio etilato 96%, puro
Sodio etilato
Formula: C₂H₅NaO
Peso molecolare: 68,05 g/mol
Punto di fusione: 260 °C (dec.)
Densità: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012417
CAS Number: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3095
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥95 % (NaOC2H5)
Titration with HCl ≥98 % (total NaOC2H5)
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤2 %